Imprimer
3-Heptén-2-one 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hept-3-en-2-one
A19086.09 A19086.18
A19086.09EA 63 EUR
A19086.09 A19086.18
3-Heptén-2-one 97%
3-Heptén-2-one
Purity: 97% CAS No.: 1119-44-4 Molecular Formula: C7H12O Formula Weight: 112.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 49°(120°F) Refractive Index: 1.4450 Boiling Point: 156° Beilstein Reference: 1739239 UN No.: UN1224 MDL No.: MFCD00015564
Formule: C₇H₁₂O
Poids moléculaire: 112.17 g/mol
Point d'ébullition: 156 °C
Densité: 0.860
Point éclair: 49 °C (120 °F)
Numéro MDL: MFCD00015564
Numéro CAS: 1119-44-4
EINECS: 214-278-8
ADR: 3 III