Boc-ON ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 58632-95-4
Molecular Formula: C13H14N2O3
Formula Weight: 246.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 86-89°
Beilstein Reference: 2217296
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00001863
Formule:
C₁₃H₁₄N₂O₃ Point de fusion: 86…89 °C |
Numéro MDL:
MFCD00001863 Numéro CAS: 58632-95-4 EINECS: 261-370-9 ADR: 6.1,III |