Imprimer
2-Nitrobenzylamine hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Nitrophenyl)methanamine hydrochloride
A18900.06 A18900.03
A18900.06EA 187 EUR
A18900.06 A18900.03
2-Nitrobenzylamine hydrochloride 98%
2-Nitrobenzylamine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 24835-08-3 Molecular Formula: C7H8N2O2.HCl Formula Weight: 188.62 Melting Point: 250° dec. MDL No.: MFCD00136280
Formule: C₇H₈N₂O₂·HCl
Point de fusion: 250 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00136280
Numéro CAS: 24835-08-3