Imprimer
Perfluorophenanthrene mélange d'isomères
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Perfluoroperhydrophenanthrene
A18898.14 A18898.22
A18898.14EA 89.9 EUR
A18898.14 A18898.22
Perfluorophenanthrene mélange d'isomères
Perfluorophenanthrene
CAS No.: 306-91-2 Molecular Formula: C14F24 Formula Weight: 624.12 Refractive Index: 1.3348 Melting Point: -20° Boiling Point: 215° MDL No.: MFCD00042596
Formule: C₁₄F₂₄
Point d'ébullition: 215 °C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 2,030
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042596
Numéro CAS: 306-91-2
EINECS: 400-470-0