Imprimer
Ethyl-3-(2-furyl)propionate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A18732.14 A18732.06
A18732.14EA 142 EUR
A18732.14 A18732.06
Ethyl-3-(2-furyl)propionate 98%
Ethyl-3-(2-furyl)propionate
Purity: 98% CAS No.: 10031-90-0 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 MDL No.: MFCD00036496
Formule: C₉H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036496
Numéro CAS: 10031-90-0
EINECS: 233-097-5