Bisabolene mélange d'isomères 96% (somme des isomères)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-(1,5-Dimethyl-4-hexenylidene)-1-methylcyclohexene
CAS No.: 495-62-5
Molecular Formula: C15H24
Formula Weight: 204.36
Refractive Index: 1.4940
MDL No.: MFCD00129080
Formule:
C₁₅H₂₄ Densité: 0,89 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00129080 Numéro CAS: 495-62-5 EINECS: 207-805-8 |