Imprimer
Eosine J (jaunâtre)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2,4,5,7-Tétrabromo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodium, Eosin jaunatre
A18578.09 A18578.18
A18578.09EA 29.4 EUR
A18578.09 A18578.18
Eosine J (jaunâtre)
Eosine J (jaunâtre)
CAS No.: 17372-87-1 MDL No.: MFCD00146926
Formule: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Poids moléculaire: 691.86 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005040
Numéro CAS: 17372-87-1
Indice Merck: 13,03634