Imprimer
Salbutamol sulphate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bronchospray, Proventil-HFA, Salbutamol hemisulphate, Albuterol hemissulphate, 2-(tert-Butylamino)-1-(4-hydroxy-3-hydroxymethylphenyl)ethanol sulphate, Albutarol sulphate, 5-[2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-hydroxybenzyl Alcohol sulphate
A18544.03 A18544.06
A18544.03EA 49 EUR
A18544.03 A18544.06
Salbutamol sulphate 99%
Salbutamol sulphate
Purity: 99% CAS No.: 51022-70-9 Molecular Formula: C26H42N2O6.H2SO4 Formula Weight: 576.70 MDL No.: MFCD00055200
Formule: (C₁₃H₂₁NO₃)₂·H₂SO₄
Poids moléculaire: 576.702 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055200
Numéro CAS: 51022-70-9
EINECS: 256-916-8