Imprimer
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine
A18533.03 A18533.06
A18533.03EA 56.7 EUR
A18533.03 A18533.06
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 1513-69-5 Molecular Formula: C5H4F3N3O Formula Weight: 179.10 Melting Point: 288-292° Beilstein Reference: 3608100 MDL No.: MFCD00068093
Formule: C₅H₄F₃N₃O
Point de fusion: 288…292 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068093
Numéro CAS: 1513-69-5