Glutaconaldehydedianil hydrochloride mélange d'isomères 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
N-(5-Anilino-2,4-pentadienylidene)aniline hydrochloride, N-[5-(Phenylamino)-2,4-pentadienylidene]aniline monohydrochloride, N-((2E,4E)-5-(Phenylamino)penta-2,4-dien-1-ylidene)aniline hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 1497-49-0
Molecular Formula: C6H5NHCH=CHCH=CHCH=NC6H5.HCl
Formula Weight: 284.79
Melting Point: ca 124-132°
Beilstein Reference: 3916924
MDL No.: MFCD00012630
Formule:
C₁₇H₁₆N₂ Point de fusion: ∼ 124…132 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012630 Numéro CAS: 1497-49-0 EINECS: 216-094-3 |