Imprimer
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): PFBHA.HCl
A18368.01 A18368.03 A18368.06
A18368.01EA 79.4 EUR
A18368.01 A18368.03 A18368.06
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride ≥99%
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride
Purity: 99+% CAS No.: 57981-02-9 Molecular Formula: C7H4F5NO.HCl Formula Weight: 249.57 Melting Point: ca 215° subl. Beilstein Reference: 4031190 MDL No.: MFCD00012953
Formule: C₇H₄F₅NO
Poids moléculaire: 249.57 g/mol
Point de fusion: ∼ 215 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012953
Numéro CAS: 57981-02-9
EINECS: 261-057-7