Imprimer
trans,cis-2,6-Nonadienal ≥90% remainder mainly trans,trans-isomer
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A18356.14 A18356.06 A18356.03
A18356.14EA 489 EUR
A18356.14 A18356.06 A18356.03
trans,cis-2,6-Nonadienal ≥90% remainder mainly trans,trans-isomer
trans,cis-2,6-Nonadienal
Purity: 90+% CAS No.: 557-48-2 Molecular Formula: C9H14O Formula Weight: 138.20 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.4740 Boiling Point: 90°/4mm MDL No.: MFCD00007009
Formule: C₉H₁₄O
Poids moléculaire: 138.21 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (4 mmHg)
Densité: 0.866
Point éclair: 76 °C (169 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007009
Numéro CAS: 557-48-2
EINECS: 209-178-6