Imprimer
Indium(III) phosphate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A18281.06 A18281.14
A18281.06EA 60.5 EUR
A18281.06 A18281.14
Indium(III) phosphate 98%
Indium(III) phosphate
Purity: 98% CAS No.: 14693-82-4 Molecular Formula: InPO4 Formula Weight: 209.79 MDL No.: MFCD00016154
Formule: InPO₄
Densité: 4,9
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016154
Numéro CAS: 14693-82-4