Imprimer
Acid green 1
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Naphthol Green B, Iron, tris(5,6-dihydro-5,6-dioxo-2-naphthalenesulphonic acid 5-oximato)-,trisodium salt
A18268.14 A18268.22
A18268.14EA 29 EUR
A18268.14 A18268.22
Acid green 1
Acid green 1
CAS No.: 19381-50-1 Molecular Formula: C30H15FeN3Na3O15S3 Formula Weight: 878.47 MDL No.: MFCD00003886
Formule: C₃₀H₁₈FeN₃O₁₅S₃
Poids moléculaire: 878.45 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003886
Numéro CAS: 19381-50-1
EINECS: 243-010-2