Imprimer
N-(2-Cyanoethyl)glycine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-(2-Cyanoethyl)aminoacetic Acid
A18199.06 A18199.14
A18199.06EA 35.2 EUR
A18199.06 A18199.14
N-(2-Cyanoethyl)glycine 98%
N-(2-Cyanoethyl)glycine
Purity: 98% CAS No.: 3088-42-4 Molecular Formula: NCCH2CH2NHCH2CO2H Formula Weight: 128.13 Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 1756230 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00066903
Formule: C₅H₈N₂O₂
Point de fusion: ∼ 195 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066903
Numéro CAS: 3088-42-4
EINECS: 221-418-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III