5-Nitro-2-furaldehyde diacetate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Nitrofurfural Diacetyl Acetal, Nitrofurfural diacetate, 2-(Diacetoxymethyl)-5-nitrofuran, (5-Nitrofuran-2-yl)methylene diacetate, 5-Nitrofurfurylidene Diacetate
Purity: 98+%
CAS No.: 92-55-7
Molecular Formula: C9H9NO7
Formula Weight: 243.17
Melting Point: 87-92°
Beilstein Reference: 255089
MDL No.: MFCD00003244
Formule:
C₉H₉NO₇ Poids moléculaire: 243.17 g/mol Point de fusion: 87…92 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003244 Numéro CAS: 92-55-7 EINECS: 202-166-1 |