Imprimer
Nigrosine, soluble dans l'eau
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A18147.14 A18147.22
A18147.14EA 27.5 EUR
A18147.14 A18147.22
Nigrosine, soluble dans l'eau
Nigrosine
CAS No.: 8005-03-6 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00044681
Applications: Fairly common biological stain for tissues and cells
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044681
Numéro CAS: 8005-03-6