Imprimer
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6'-Methoxy-2'-acetonaphthone
A18031.14 A18031.22
A18031.14EA 156 EUR
A18031.14 A18031.22
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene 98%
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Purity: 98% CAS No.: 3900-45-6 Molecular Formula: C13H12O2 Formula Weight: 200.24 Melting Point: 107-109° Boiling Point: 155-160°/0.4mm Beilstein Reference: 1871098 MDL No.: MFCD00021643
Formule: C₁₃H₁₂O₂
Point d'ébullition: 155…160 °C (0,4 mmHg)
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021643
Numéro CAS: 3900-45-6
EINECS: 223-453-8