Imprimer
1,4-Benzoquinone dioxime 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A17532.0B A17532.18 A17532.30
A17532.0BEA 507 EUR
A17532.0B A17532.18 A17532.30
1,4-Benzoquinone dioxime 95%
1,4-Benzoquinone dioxime
Purity: 95% CAS No.: 105-11-3 Molecular Formula: C6H6N2O2 Formula Weight: 138.13 Melting Point: ca 223° dec. Beilstein Reference: 2043234 MDL No.: MFCD00063636
Formule: C₆H₆N₂O₂
Densité: 1,490
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063636
Numéro CAS: 105-11-3
EINECS: 203-271-5