Imprimer
Janus green B
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A17391.06 A17391.14
A17391.06EA 80.1 EUR
A17391.06 A17391.14
Janus green B
Janus green B
CAS No.: 2869-83-2 Molecular Formula: C30H31ClN6 Formula Weight: 511.07 MDL No.: MFCD00011758
Formule: C₃₀H₃₁ClN₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011758
Numéro CAS: 2869-83-2
EINECS: 220-695-6
Indice Merck: 14,5255