Imprimer
Cyclohexylamine hydrochloride ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cyclohexylamine Hydrochloride
A17308.22 A17308.36
A17308.22EA 34.6 EUR
A17308.22 A17308.36
Cyclohexylamine hydrochloride ≥98%
Cyclohexylamine hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 4998-76-9 Molecular Formula: C6H13N.HCl Formula Weight: 135.64 Odour: Odourless Melting Point: 206-209° Beilstein Reference: 3613002 MDL No.: MFCD00050540
Formule: C₆H₁₃N
Point de fusion: 206…209 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050540
Numéro CAS: 4998-76-9
EINECS: 225-661-4