Imprimer
N-tert-Butylisopropylamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A17221.06 A17221.14
A17221.06EA 93.1 EUR
A17221.06 A17221.14
N-tert-Butylisopropylamine 98%
N-tert-Butylisopropylamine
Purity: 98% CAS No.: 7515-80-2 Molecular Formula: (CH3)3CNHCH(CH3)2 Formula Weight: 115.22 Flash Point: -3°(26°F) Refractive Index: 1.3980 Boiling Point: 98° Beilstein Reference: 1846752 UN No.: UN2733 MDL No.: MFCD00037059
Formule: (CH₃)₃CNHCH(CH₃)₂
Point d'ébullition: 98 °C
Densité: 0,727
Point éclair: –3 °C (26 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037059
Numéro CAS: 7515-80-2
EINECS: 231-370-3
ADR: 3,II