3-Indoxyl sulphate potassium salt 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Potassium 1H-indol-3-yl sulphate, 3-Indolyl sulphate potassium salt
Purity: 97%
CAS No.: 2642-37-7
Molecular Formula: C8H6KNO4S
Formula Weight: 251.31
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 165° dec.
Beilstein Reference: 3921324
MDL No.: MFCD00037931
Formule:
C₈H₆KNO₄S Point de fusion: 165 °C (déc.) |
Numéro MDL:
MFCD00037931 Numéro CAS: 2642-37-7 EINECS: 220-145-5 |