Imprimer
1-Phenylpiperazine hydrochloride 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A16995.14 A16995.22
A16995.14EA 74.1 EUR
A16995.14 A16995.22
1-Phenylpiperazine hydrochloride 99%
1-Phenylpiperazine hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 2210-93-7 Molecular Formula: C10H14N2.HCl Formula Weight: 198.70 Odour: Odourless Melting Point: 247-250° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00012758
Formule: C₁₀H₁₄N₂·HCl
Point de fusion: 247…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012758
Numéro CAS: 2210-93-7
EINECS: 218-646-9
ADR: 6.1,II