5-Aminolevulinic acid hydrochloride 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
5-Amino-4-ketovaleric acid hydrochloride, 5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, δ-Aminolevulinic Acid Hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 5451-09-2
Molecular Formula: C5H9NO3.HCl
Formula Weight: 167.59
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 156° dec.
Beilstein Reference: 3690651
MDL No.: MFCD00012869
Formule:
C₅H₁₀ClNO₃ Point de fusion: ∼ 156 °C (déc.) |
Numéro MDL:
MFCD00012869 Numéro CAS: 5451-09-2 EINECS: 226-679-5 Indice Merck: 14,446 |