Imprimer
L-Lysine ethyl ester dihydrochloride 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A16824.14 A16824.22
A16824.14EA 92.5 EUR
A16824.14 A16824.22
L-Lysine ethyl ester dihydrochloride 99%
L-Lysine ethyl ester dihydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 3844-53-9 Molecular Formula: C8H18N2O2.2HCl Formula Weight: 247.17 Melting Point: ca 145° dec. Beilstein Reference: 3697099 MDL No.: MFCD00039068
Formule: C₈H₂₀Cl₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039068
Numéro CAS: 3844-53-9
EINECS: 223-340-3