Phenylmethanesulphonamide 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Alpha-toluenesulphonamide
Purity: 98%
CAS No.: 4563-33-1
Molecular Formula: C7H9NO2S
Formula Weight: 171.22
Melting Point: 101-104°
MDL No.: MFCD00041893
Formule:
C₇H₉NO₂S Point de fusion: 101…104 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041893 Numéro CAS: 4563-33-1 EINECS: 224-935-0 |