Imprimer
N-Carbobenzyloxy-L-alanine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Cbz-L-alanine, Z-Ala-OH, (2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}propanoic acid, N-Benzyloxycarbonyl-L-alanine, ((Benzyloxy)carbonyl)-L-alanine
A16716.06 A16716.14 A16716.22
A16716.06EA 36.8 EUR
A16716.06 A16716.14 A16716.22
N-Carbobenzyloxy-L-alanine 98%
N-Carbobenzyloxy-L-alanine
Purity: 98% CAS No.: 1142-20-7 Molecular Formula: C11H13NO4 Formula Weight: 223.23 Melting Point: 85-87° Beilstein Reference: 2056164 Optical Rotation: -14.5° (c=2 in acetic acid) MDL No.: MFCD00002640
Formule: C₁₁H₁₃NO₄
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002640
Numéro CAS: 1142-20-7
EINECS: 214-532-8