Imprimer
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A16638.18 A16638.30
A16638.18EA 37.9 EUR
A16638.18 A16638.30
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone 99%
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone
Purity: 99% CAS No.: 6837-24-7 Molecular Formula: C10H17NO Formula Weight: 167.25 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.4990 Melting Point: 12-15° Boiling Point: 290-292° Beilstein Reference: 121832 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD00003191
Formule: C₁₀H₁₇NO
Point d'ébullition: 290…292 °C
Point de fusion: 12…15 °C
Densité: 1,007
Point éclair: 140 °C (284 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003191
Numéro CAS: 6837-24-7
EINECS: 229-919-7
ADR: 6.1,II