Imprimer
4-(Dimethylamino)butanoic acid hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A16610.06 A16610.14
A16610.06EA 62.1 EUR
A16610.06 A16610.14
4-(Dimethylamino)butanoic acid hydrochloride 98%
4-(Dimethylamino)butanoic acid hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 69954-66-1 Molecular Formula: HO2C(CH2)3N(CH3)2.HCl Formula Weight: 167.64 Melting Point: 153-155° MDL No.: MFCD00012613
Formule: C₆H₁₄ClNO₂
Point de fusion: 153…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012613
Numéro CAS: 69954-66-1