Imprimer
3-Méthyl-2-benzothiazolinonehydrazone hydrochlorure hydrateé 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sawicki's Reagent, 2-Hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo[d]thiazole hydrochloride, 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride xhydrate, MBTH Hydrochloride
A16317.06 A16317.14 A16317.22
A16317.06EA 58.6 EUR
A16317.06 A16317.14 A16317.22
3-Méthyl-2-benzothiazolinonehydrazone hydrochlorure hydrateé 97%
3-Méthyl-2-benzothiazolinonehydrazone hydrochlorure hydrateé
Purity: 97% CAS No.: 149022-15-1 Molecular Formula: C8H9N3S.HCl.xH2O Formula Weight: 215.71(anhy) Melting Point: ca 275° dec. Beilstein Reference: 3571041 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00149370
Formule: C₈H₉N₃S
Poids moléculaire: 215.70 g/mol (anhy)
Point de fusion: ∼ 275 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149370
Numéro CAS: 149022-15-1
EINECS: 238-428-7
ADR: 6.1 III