Imprimer
Calcium glycerophosphate hydrate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Glycerophosphoric acid calcium salt hydrate
A16269.30 A16269.0B
A16269.30EA 74.9 EUR
A16269.30 A16269.0B
Calcium glycerophosphate hydrate 97%
Calcium glycerophosphate hydrate
Purity: 97% CAS No.: 28917-82-0 Molecular Formula: C3H7CaO6P.xH2O Formula Weight: 210.15(anhy) MDL No.: MFCD00151656
Formule: C₃H₇CaO₆P·xH₂O
Poids moléculaire: 210.15 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151656
Numéro CAS: 28917-82-0
EINECS: 249-312-0
Indice Merck: 14,1670