Imprimer
Dithiobiuret 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A16175.06 A16175.14 A16175.22
A16175.06EA 91 EUR
A16175.06 A16175.14 A16175.22
Dithiobiuret 97%
Dithiobiuret
Purity: 97% CAS No.: 541-53-7 Molecular Formula: C2H5N3S2 Formula Weight: 135.21 Odour: Odourless Melting Point: ca 183° dec. Beilstein Reference: 1756621 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00037832
Formule: C₂H₅N₃S₂
Point de fusion: ∼ 183 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037832
Numéro CAS: 541-53-7
EINECS: 208-784-8
ADR: 6.1,I
Indice Merck: 14,3371