DL-Histidine monohydrochloride monohydrate 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 123333-71-1
Molecular Formula: C6H9N3O2.HCl.H2O
Formula Weight: 209.63 (191.62anhy)
Melting Point: ca 250° dec.
MDL No.: MFCD00151028
Formule:
C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151028 Numéro CAS: 123333-71-1 |