Chlorophyllin, coppered trisodium salt
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 11006-34-1
Molecular Formula: C34H31CuN4Na3O6
Formula Weight: 724.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00012149
Formule:
C₃₄H₃₁CuN₄Na₃O₆ |
Numéro MDL:
MFCD00012149 Numéro CAS: 11006-34-1 EINECS: 234-242-5 |