Imprimer
Strontium acetate hemihydrate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A16149.0E A16149.22 A16149.36
A16149.0EEA 611 EUR
A16149.0E A16149.22 A16149.36
Strontium acetate hemihydrate 98%
Strontium acetate hemihydrate
Purity: 98% CAS No.: 14692-29-6 Molecular Formula: Sr(OOCCH3)2.0.5H2O Formula Weight: 214.72 (205.71anhy) Melting Point: 150° -0.5H2O MDL No.: MFCD00198064
Formule: C₈H₁₄O₉Sr₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00198064
Numéro CAS: 14692-29-6
EINECS: 208-854-8
Indice Merck: 14,8836