Nε-carbobenzoxy-L-lysine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Nε-Cbz-L-lysine, (S)-2-Amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoic acid, H-Lys(Z)-OH
Purity: 98%
CAS No.: 1155-64-2
Molecular Formula: C14H20N2O4
Formula Weight: 280.32
Melting Point: 259° dec.
Beilstein Reference: 2222482
MDL No.: MFCD00002638
Formule:
C₁₄H₂₀N₂O₄ Point de fusion: 259 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002638 Numéro CAS: 1155-64-2 EINECS: 214-585-7 |