Imprimer
N-ɑ-Boc-L-asparagine 98
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Boc-L-Asparagine, Boc-Asn-OH
A16019.06 A16019.14
A16019.06EA 29.5 EUR
A16019.06 A16019.14
N-ɑ-Boc-L-asparagine 98
N-alpha-Boc-L-asparagine
Purity: 98+% CAS No.: 7536-55-2 Molecular Formula: C9H16N2O5 Formula Weight: 232.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 170° dec. Beilstein Reference: 1977963 Optical Rotation: -7.3° (c=2 in DMF) MDL No.: MFCD00038152
Formule: C₉H₁₆N₂O₅
Poids moléculaire: 232.24 g/mol
Point de fusion: ∼ 170 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038152
Numéro CAS: 7536-55-2
EINECS: 231-405-2