Imprimer
N-Boc-L-alanine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A16018.06 A16018.14
A16018.06EA 29.1 EUR
A16018.06 A16018.14
N-Boc-L-alanine ≥98%
N-Boc-L-alanine
Purity: 98+% CAS No.: 15761-38-3 Molecular Formula: C8H15NO4 Formula Weight: 189.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 80-84° Beilstein Reference: 1726365 Optical Rotation: -26° (c=2 in acetic acid) MDL No.: MFCD00037225
Formule: C₈H₁₅NO₄
Point de fusion: 80…84 °C
Numéro MDL: MFCD00037225
Numéro CAS: 15761-38-3
EINECS: 239-847-8