Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A16017.06 A16017.14
A16017.06EA 45.2 EUR
A16017.06 A16017.14
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine 99%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine
Purity: 99% CAS No.: 13734-34-4 Molecular Formula: C14H19NO4 Formula Weight: 265.31 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 84-88° Beilstein Reference: 2219729 Optical Rotation: +25° (c=1 in ethanol) MDL No.: MFCD00002663
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
Point de fusion: 84…88 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002663
Numéro CAS: 13734-34-4
EINECS: 237-305-5