cis-Aconitic anhydride 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Cis-aconitic anhydride
Purity: 98%
CAS No.: 6318-55-4
Molecular Formula: C6H4O5
Formula Weight: 156.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 127575
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00005524
Formule:
C₆H₄O₅ Poids moléculaire: 156.093 g/mol Point de fusion: 74…78 °C |
Numéro MDL:
MFCD00005524 Numéro CAS: 6318-55-4 EINECS: 228-663-3 ADR: 8 III |