Imprimer
1,3,5-Triméthyl-2-vinylbenzène 95% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3,5-Trimethyl-2-vinylbenzene, 2-Vinylmesitylene
Stabilisation: stabilisé avec 4-tert-Butylpyrocatéchol 500 ppm
A15974.03 A15974.06 A15974.14
A15974.03EA 34.3 EUR
A15974.03 A15974.06 A15974.14
1,3,5-Triméthyl-2-vinylbenzène 95% stabilisé
1,3,5-Triméthyl-2-vinylbenzène
Stab. with 500ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 95% CAS No.: 769-25-5 Molecular Formula: C11H14 Formula Weight: 146.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.5320 Boiling Point: 208-209° Beilstein Reference: 1904365 MDL No.: MFCD00008613
Formule: C₁₁H₁₄
Point d'ébullition: 208…209 °C
Densité: 0,908
Point éclair: 75 °C (167 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008613
Numéro CAS: 769-25-5
EINECS: 212-205-4