Imprimer
Rhodium 5% sur carbone, sèche
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A15965.03 A15965.06 A15965.14
A15965.03EA 164 EUR
A15965.03 A15965.06 A15965.14
Rhodium 5% sur carbone, sèche
Rhodium
CAS No.: 7440-16-6 Molecular Formula: Rh Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011201
Formule: Rh
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011201
Numéro CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Indice Merck: 14,8186