Quercetin dihydrate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 6151-25-3
Molecular Formula: C15H10O7.2H2O
Formula Weight: 338.28 (302.25anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 310-315°
Beilstein Reference: 317313
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00149487
Applications: Inhibitor of protein tyrosine kinase
Formule:
C₁₅H₁₄O₉ Point de fusion: 310…315 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149487 Numéro CAS: 6151-25-3 EINECS: 204-187-1 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,8034 |