5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Chloro-6-hydroxy-3-pyridinecarboxylic Acid
Purity: 98%
CAS No.: 54127-63-8
Molecular Formula: C6H4ClNO3
Formula Weight: 173.56
Melting Point:
Formule:
C₆H₄ClNO₃ Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052950 Numéro CAS: 54127-63-8 |