Imprimer
D-(+)-Glucosamine hydrochloride ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Amino-2-deoxy-D-glucopyranose Hydrochloride, D-Glucosamine hydrochloride, (2R,3R,4S,5R)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal hydrochloride
A15532.0B A15532.18 A15532.30
A15532.0BEA 429 EUR
A15532.0B A15532.18 A15532.30
D-(+)-Glucosamine hydrochloride ≥98%
D-(+)-Glucosamine hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 66-84-2 Molecular Formula: C6H13NO5.HCl Formula Weight: 215.64 Melting Point: ca 192° dec. Beilstein Reference: 4157370 Optical Rotation: +71.5° (c=1 in water, 20h) MDL No.: MFCD00067674
Formule: C₆H₁₃NO₅
Poids moléculaire: 215.63 g/mol
Point de fusion: ∼ 192 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135831
Numéro CAS: 66-84-2
EINECS: 200-638-1