2-Cyanothioacetamide 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 7357-70-2
Molecular Formula: NCCH2CSNH2
Formula Weight: 100.14
Melting Point: 114-120°
Beilstein Reference: 1699934
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00010025
Formule:
C₃H₄N₂S Point de fusion: 114…120 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010025 Numéro CAS: 7357-70-2 ADR: 6.1,III |