Imprimer
3-(1-Naphthyl)acrylic acid 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Naphthalen-1-yl)acrylic acid
A15422.09 A15422.18 A15422.30
A15422.09EA 82.7 EUR
A15422.09 A15422.18 A15422.30
3-(1-Naphthyl)acrylic acid 98%
3-(1-Naphthyl)acrylic acid
Purity: 98% CAS No.: 13026-12-5 Molecular Formula: C13H10O2 Formula Weight: 198.22 Melting Point: 210-212° Beilstein Reference: 1868617 MDL No.: MFCD00014317
Formule: C₁₃H₁₀O₂
Point de fusion: 210…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014317
Numéro CAS: 13026-12-5
EINECS: 235-887-5