Imprimer
Solvent Blue 38
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Direct Blue 86, C.I. 74180, Luxol® Fast Blue MBSN
A15395.14 A15395.22
A15395.14EA 51.6 EUR
A15395.14 A15395.22
Solvent Blue 38
Solvent Blue 38
Solvent Blue 38 is commonly utilized in microscopy to detect demyelination in the central nervous system. It is used as a myelin-sheath stain.
CAS No.: 1328-51-4 Odour: Odourless Melting Point: ca 235° dec. MDL No.: MFCD00071424
Formule: C32H12CuN8Na2O6S2
Poids moléculaire: 778.15 g/mol
Point de fusion: ∼ 235 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071424
Numéro CAS: 1328-51-4
EINECS: 215-523-1