Imprimer
6-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Bromocoumarin-3-carboxylic acid, UBP608
A15354.06 A15354.14
A15354.06EA 117 EUR
A15354.06 A15354.14
6-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid 97%
6-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 2199-87-3 Molecular Formula: C10H5BrO4 Formula Weight: 269.05 Melting Point: 194-196° Beilstein Reference: 13960 MDL No.: MFCD00047640
Formule: C₁₀H₅BrO₄
Point de fusion: 194…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047640
Numéro CAS: 2199-87-3